Imprimer
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC911241-100MG PC911241-250MG
APOSPC911241-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC911241-100MG APOSPC911241-250MG
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007843
Numéro CAS: 105391-69-3