Imprimer
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
PC911186-1G PC911186-250MG PC911186-500MG
APOSPC911186-1GEA 783 EUR
APOSPC911186-1G APOSPC911186-250MG APOSPC911186-500MG
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09253715
Numéro CAS: 174770-74-2