Imprimer
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911168-1G PC911168-250MG
APOSPC911168-1GEA 567 EUR
APOSPC911168-1G APOSPC911168-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059296
Numéro CAS: 199678-32-5