Imprimer
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911165-1G PC911165-5G
APOSPC911165-1GEA 112 EUR
APOSPC911165-1G APOSPC911165-5G
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014026
Numéro CAS: 10298-81-4