Imprimer
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC911159-1G PC911159-5G
APOSPC911159-1GEA 208 EUR
APOSPC911159-1G APOSPC911159-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂FN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870090
Numéro CAS: 1202751-82-3