Imprimer
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC911148-1G PC911148-250MG
APOSPC911148-1GEA 256 EUR
APOSPC911148-1G APOSPC911148-250MG
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10029158
Numéro CAS: 5319-43-7