Imprimer
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
PC911111-1G PC911111-5G
APOSPC911111-1GEA 137 EUR
APOSPC911111-1G APOSPC911111-5G
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02322998
Numéro CAS: 675-67-2