Imprimer
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC911011-100MG PC911011-250MG
APOSPC911011-100MGEA 53.8 EUR
APOSPC911011-100MG APOSPC911011-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00720656
Numéro CAS: 53173-70-9