Imprimer
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910983-1G PC910983-250MG
APOSPC910983-1GEA 108 EUR
APOSPC910983-1G APOSPC910983-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.105 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25476575
Numéro CAS: 1646152-46-6