Imprimer
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910944-1G PC910944-250MG
APOSPC910944-1GEA 377 EUR
APOSPC910944-1G APOSPC910944-250MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₇H₄F₃N₃
MW: 187.122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19705789
Numéro CAS: 73221-25-7