Imprimer
5-Fluoro-1-methylindazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910940-1G PC910940-250MG
APOSPC910940-1GEA 632 EUR
APOSPC910940-1G APOSPC910940-250MG
5-Fluoro-1-methylindazole 96%
5-Fluoro-1-methylindazole
Formule: C₈H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977520
Numéro CAS: 121002-36-6