Imprimer
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910935-1G PC910935-5G
APOSPC910935-1GEA 232 EUR
APOSPC910935-1G APOSPC910935-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261229
Numéro CAS: 59562-68-4