Imprimer
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl (3-fluorophenyl)glycinate
PC910928-1G PC910928-5G
APOSPC910928-1GEA 53.8 EUR
APOSPC910928-1G APOSPC910928-5G
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11152956
Numéro CAS: 2573-30-0