Imprimer
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910913-1G PC910913-5G
APOSPC910913-1GEA 51.5 EUR
APOSPC910913-1G APOSPC910913-5G
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698241
Numéro CAS: 113898-56-9