Imprimer
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910858-1G PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA 219 EUR
APOSPC910858-1G APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Formule: C₁₁H₁₆FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11139645
Numéro CAS: 1019578-68-7