Imprimer
N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910847-1G PC910847-250MG
APOSPC910847-1GEA 754 EUR
APOSPC910847-1G APOSPC910847-250MG
N-Ethyl-3-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-3-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11144550
Numéro CAS: 2707-62-2