Imprimer
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910761-1G PC910761-5G
APOSPC910761-1GEA 219 EUR
APOSPC910761-1G APOSPC910761-5G
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine 96%
N-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylidene}hydroxylamine
Formule: C₇H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20277973
Numéro CAS: 1280538-35-3