Imprimer
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910747-1G PC910747-5G
APOSPC910747-1GEA 270 EUR
APOSPC910747-1G APOSPC910747-5G
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₁₀FNO₂
MW: 195.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26711919
Numéro CAS: 1563741-43-4