Imprimer
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910738-1G PC910738-5G
APOSPC910738-1GEA 219 EUR
APOSPC910738-1G APOSPC910738-5G
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile
Formule: C₉H₄FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26383424
Numéro CAS: 1820674-40-5