Imprimer
6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910719-1G PC910719-250MG
APOSPC910719-1GEA 676 EUR
APOSPC910719-1G APOSPC910719-250MG
6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
6-Fluoro-3-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈FN
MW: 161.176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22571325
Numéro CAS: 1221445-02-8