Imprimer
5-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910687-1G PC910687-250MG
APOSPC910687-1GEA 806 EUR
APOSPC910687-1G APOSPC910687-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
5-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₈H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11878397
Numéro CAS: 1067171-66-7