Imprimer
5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910686-1G PC910686-250MG
APOSPC910686-1GEA 255 EUR
APOSPC910686-1G APOSPC910686-250MG
5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₈H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441929
Numéro CAS: 1221502-66-4