Imprimer
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910578-1G PC910578-250MG
APOSPC910578-1GEA 492 EUR
APOSPC910578-1G APOSPC910578-250MG
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₆F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827721
Numéro CAS: 1204298-65-6