Imprimer
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC910430-100MG PC910430-250MG PC910430-1G
APOSPC910430-100MGEA 279 EUR
APOSPC910430-100MG APOSPC910430-250MG APOSPC910430-1G
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine
Formule: C₈H₄BrFN₂
MW: 227.033 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24539414
Numéro CAS: 1432322-85-4