Imprimer
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC910171-100MG PC910171-250MG
APOSPC910171-100MGEA 45.1 EUR
APOSPC910171-100MG APOSPC910171-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160.121 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18261290
Numéro CAS: 1211587-46-0