Imprimer
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910138-1G PC910138-250MG PC910138-5G PC910138-25G
APOSPC910138-1GEA 393 EUR
APOSPC910138-1G APOSPC910138-250MG APOSPC910138-5G APOSPC910138-25G
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃ClF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580940
Numéro CAS: 128540-52-3