Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC910102-100MG PC910102-250MG
APOSPC910102-100MGEA 45.1 EUR
APOSPC910102-100MG APOSPC910102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241.009 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14702313
Numéro CAS: 1211515-87-5