Imprimer
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909909-100MG PC909909-250MG
APOSPC909909-100MGEA 219 EUR
APOSPC909909-100MG APOSPC909909-250MG
1-Fluoro-4-nitronaphthalene 95%
1-Fluoro-4-nitronaphthalene
Formule: C₁₀H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156398
Numéro CAS: 341-92-4