Imprimer
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC909902-1G PC909902-250MG
APOSPC909902-1GEA 140 EUR
APOSPC909902-1G APOSPC909902-250MG
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene 95%
1,2-Difluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040445
Numéro CAS: 66684-64-8