Imprimer
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909882-1G PC909882-250MG PC909882-5G
APOSPC909882-1GEA 230 EUR
APOSPC909882-1G APOSPC909882-250MG APOSPC909882-5G
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13689265
Numéro CAS: 1233952-97-0