Imprimer
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909623-1G PC909623-5G
APOSPC909623-1GEA 190 EUR
APOSPC909623-1G APOSPC909623-5G
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(4-Fluorophenyl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₁H₉FN₂
MW: 188.201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802133
Numéro CAS: 503536-73-0