Imprimer
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC909355-1G PC909355-250MG
APOSPC909355-1GEA 213 EUR
APOSPC909355-1G APOSPC909355-250MG
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one 97%
4-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Formule: C₇H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18814470
Numéro CAS: 256519-10-5