1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909158-1G
PC909158-250MG
APOSPC909158-1GEA
326
EUR
APOSPC909158-1G
APOSPC909158-250MG
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Formule:
C₉H₆F₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18207073 Numéro CAS: 457628-36-3 |