Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909152-1G PC909152-5G
APOSPC909152-1GEA 24.4 EUR
APOSPC909152-1G APOSPC909152-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline 96%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22571067
Numéro CAS: 153505-32-9