5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909150-1G
PC909150-5G
APOSPC909150-1GEA
102
EUR
APOSPC909150-1G
APOSPC909150-5G
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole
Formule:
C₇H₄F₃N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173974 Numéro CAS: 1548-67-0 |