Imprimer
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909148-10G PC909148-1G PC909148-5G
APOSPC909148-10GEA 502 EUR
APOSPC909148-10G APOSPC909148-1G APOSPC909148-5G
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 96%
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16875598
Numéro CAS: 1262412-46-3