Imprimer
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909145-25G PC909145-5G
APOSPC909145-25GEA 836 EUR
APOSPC909145-25G APOSPC909145-5G
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4,4-dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913841
Numéro CAS: 1187933-46-5