Imprimer
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909142-1G PC909142-5G
APOSPC909142-1GEA 219 EUR
APOSPC909142-1G APOSPC909142-5G
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole
Formule: C₇H₆FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25121771
Numéro CAS: 1445322-54-2