Imprimer
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909138-1G PC909138-5G
APOSPC909138-1GEA 64.4 EUR
APOSPC909138-1G APOSPC909138-5G
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16744213
Numéro CAS: 120381-42-2