Imprimer
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909130-1G PC909130-5G
APOSPC909130-1GEA 134 EUR
APOSPC909130-1G APOSPC909130-5G
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16875565
Numéro CAS: 1262412-83-8