Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909109-1G PC909109-5G
APOSPC909109-1GEA 119 EUR
APOSPC909109-1G APOSPC909109-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399853
Numéro CAS: 888739-67-1