Imprimer
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium trifluoro-[[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]methyl]boranuide
PC909040-1G PC909040-5G
APOSPC909040-1GEA 29 EUR
APOSPC909040-1G APOSPC909040-5G
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected 95%
Potassium (piperazin-1-yl)methyltrifluoroborate, N-4 BOC protected
Formule: C₁₀H₁₉BF₃N₂O₂·K
MW: 306.175 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566514
Numéro CAS: 936329-97-4