Imprimer
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908892-1G PC908892-250MG
APOSPC908892-1GEA 127 EUR
APOSPC908892-1G APOSPC908892-250MG
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09256370
Numéro CAS: 325152-98-5