Imprimer
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908872-1G PC908872-250MG
APOSPC908872-1GEA 596 EUR
APOSPC908872-1G APOSPC908872-250MG
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene 95%
2-Fluoro-4-methylthio-1-nitrobenzene
Formule: C₇H₆FNO₂S
MW: 187.191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18070982
Numéro CAS: 1025509-81-2