Imprimer
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908731-100MG PC908731-1G PC908731-250MG
APOSPC908731-100MGEA 168 EUR
APOSPC908731-100MG APOSPC908731-1G APOSPC908731-250MG
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Formule: C₉H₅FO₂
MW: 164.133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052336
Numéro CAS: 555155-07-2