Imprimer
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908480-100MG PC908480-1G PC908480-250MG
APOSPC908480-100MGEA 111 EUR
APOSPC908480-100MG APOSPC908480-1G APOSPC908480-250MG
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₅FO₂
MW: 164.133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18819778
Numéro CAS: 199391-70-3