Imprimer
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908025-1G PC908025-5G
APOSPC908025-1GEA 190 EUR
APOSPC908025-1G APOSPC908025-5G
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26687812
Numéro CAS: 1505597-04-5