Imprimer
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908023-1G PC908023-5G
APOSPC908023-1GEA 290 EUR
APOSPC908023-1G APOSPC908023-5G
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22490563
Numéro CAS: 1805635-10-2