Imprimer
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907941-1G PC907941-5G
APOSPC907941-1GEA 306 EUR
APOSPC907941-1G APOSPC907941-5G
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11555043
Numéro CAS: 587-47-3