Imprimer
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907636-1G PC907636-250MG
APOSPC907636-1GEA 538 EUR
APOSPC907636-1G APOSPC907636-250MG
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₁₀H₁₀FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02055804
Numéro CAS: 514801-12-8